2-Amino-4-bromobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR51844-1G OR51844-5G
APOSOR51844-1GEA 29.3 CHF
APOSOR51844-1G APOSOR51844-5G
2-Amino-4-bromobenzaldehyde
2-Amino-4-bromobenzaldehyde
Formel: C₇H₆BrNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08458822
CAS-Nummer: 59278-65-8