(S)-2-Piperidinone-6-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(2S)-6-Oxopiperidine-2-carboxylic acid
OR51818-1G
APOSOR51818-1GEA
69.6
CHF
APOSOR51818-1G
(S)-2-Piperidinone-6-carboxylic acid 98%
(S)-2-Piperidinone-6-carboxylic acid
Formel:
C₆H₉NO₃ MW: 143,1406 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03839863 CAS-Nummer: 34622-39-4 |