5-Brom-2-iodanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR51804-1G OR51804-25G OR51804-5G
APOSOR51804-1GEA 34.8 CHF
APOSOR51804-1G APOSOR51804-25G APOSOR51804-5G
5-Brom-2-iodanilin
5-Brom-2-iodanilin
Formel: C₆H₅BrIN
MW: 297,9200 g/mol
Melting Pt: 55 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09753734
CAS-Nummer: 64085-52-5