Methyl-5-hydroxypicolinat 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 5-hydroxypyridine-2-carboxylate
OR51766-1G OR51766-5G
APOSOR51766-1GEA 34.8 CHF
APOSOR51766-1G APOSOR51766-5G
Methyl-5-hydroxypicolinat 95+%
Methyl-5-hydroxypicolinat
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153,1354 g/mol
Melting Pt: 191…197 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05256426
CAS-Nummer: 30766-12-2