3-Chlor-2-formylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Chloropyridine-2-carboxaldehyde
OR51758-1G
OR51758-250MG
APOSOR51758-1GEA
80.1
CHF
APOSOR51758-1G
APOSOR51758-250MG
3-Chlor-2-formylpyridin
3-Chlor-2-formylpyridin
Formel:
C₆H₄ClNO MW: 141,56 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09991855 CAS-Nummer: 206181-90-0 |