2-Acetyl-5-brompyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(5-Bromopyridin-2-yl)ethanone
OR51752-10G
OR51752-1G
OR51752-5G
APOSOR51752-10GEA
97.5
CHF
APOSOR51752-10G
APOSOR51752-1G
APOSOR51752-5G
2-Acetyl-5-brompyridin
2-Acetyl-5-brompyridin
Formel:
C₇H₆BrNO MW: 200,0300 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04974523 CAS-Nummer: 214701-49-2 |