(S)-(-)-Epoxystyrol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-Styrene oxide
OR5172-100G OR5172-25G OR5172-5G
APOSOR5172-100GEA 546 CHF
APOSOR5172-100G APOSOR5172-25G APOSOR5172-5G
(S)-(-)-Epoxystyrol 98%
(S)-(-)-Epoxystyrol
Formel: C₈H₈O
MW: 120.15 g/mol
Siedepunkt: 192…194 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064310
CAS-Nummer: 20780-54-5