2-Chloro-4-methylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5156-1G
OR5156-25G
OR5156-5G
APOSOR5156-1GEA
26.2
CHF
APOSOR5156-1G
APOSOR5156-25G
APOSOR5156-5G
2-Chloro-4-methylbenzoic acid
2-Chloro-4-methylbenzoic acid
Formel:
C₈H₇ClO₂ MW: 170.5900 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094667 CAS-Nummer: 7697-25-8 |