1-tert-Butylpiperazine 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5147-1G OR5147-5G
APOSOR5147-1GEA 38.3 CHF
APOSOR5147-1G APOSOR5147-5G
1-tert-Butylpiperazine 98+%
1-tert-Butylpiperazine
Formel: C₈H₁₈N₂
Siedepunkt: 66…75 °C/12mmHg
Melting Pt: 32…40 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00049359
CAS-Nummer: 38216-72-7