1-[4-(4-Aminophenyl)piperazin-1-yl]ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5138-1G OR5138-5G
APOSOR5138-1GEA 69.6 CHF
APOSOR5138-1G APOSOR5138-5G
1-[4-(4-Aminophenyl)piperazin-1-yl]ethanone
1-[4-(4-Aminophenyl)piperazin-1-yl]ethanone
Formel: C₁₂H₁₇N₃O
MW: 219,29 g/mol
Melting Pt: 144…148 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01365904
CAS-Nummer: 92394-00-8