Methylpropionylacetat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 3-oxovalerate, Methyl 3-oxo-pentanoate
OR5113-500G
APOSOR5113-500GEA 107 CHF
APOSOR5113-500G
Methylpropionylacetat
Methylpropionylacetat
Formel: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Siedepunkt: 73…74 °C/5mmHg
Melting Pt: –35 °C
Dichte: 1.037 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 71 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011705
CAS-Nummer: 30414-53-0
EINECS: 250-184-3