2-Methoxy-9,9-dimethyl-9H-fluorene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR51025-5G
APOSOR51025-5GEA 234 CHF
APOSOR51025-5G
2-Methoxy-9,9-dimethyl-9H-fluorene 98%
2-Methoxy-9,9-dimethyl-9H-fluorene
Formel: C₁₆H₁₆O
MW: 224,30 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32263492
CAS-Nummer: 1514864-84-6