4-(1-Pyrenyl)phenylboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR51021-1G OR51021-5G
APOSOR51021-1GEA 131 CHF
APOSOR51021-1G APOSOR51021-5G
4-(1-Pyrenyl)phenylboronic acid 95%
4-(1-Pyrenyl)phenylboronic acid
Formel: C₂₂H₁₅BO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28130386
CAS-Nummer: 872050-52-7