Fluoranthene-3-boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR51016-1G OR51016-5G
APOSOR51016-1GEA 0 CHF
APOSOR51016-1G APOSOR51016-5G
Fluoranthene-3-boronic acid 98%
Fluoranthene-3-boronic acid
Formel: C₁₆H₁₁BO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16660041
CAS-Nummer: 359012-63-8