2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[fluorene]
OR51004-1G
OR51004-5G
OR51004-25G
APOSOR51004-1GEA
26.2
CHF
APOSOR51004-1G
APOSOR51004-5G
APOSOR51004-25G
2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 99%
2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Formel:
C₂₅H₁₄Br₂ MW: 474,20 g/mol Melting Pt: 240 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08704219 CAS-Nummer: 67665-47-8 |