9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 9-(Naphthalen-1-yl)-10-(naphthalen-2-yl)anthracene
OR51003-5G
APOSOR51003-5GEA 115 CHF
APOSOR51003-5G
9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene 99%
9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene
Formel: C₃₄H₂₂
MW: 430,55 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20040456
CAS-Nummer: 855828-36-3