(2-Brom-6-nitrophenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR50989-1G OR50989-250MG OR50989-5G
APOSOR50989-1GEA 227 CHF
APOSOR50989-1G APOSOR50989-250MG APOSOR50989-5G
(2-Brom-6-nitrophenyl)essigsäure
(2-Brom-6-nitrophenyl)essigsäure
Formel: C₈H₆BrNO₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10566470
CAS-Nummer: 37777-74-5