5-Bromo[2,2']bipyridinyl
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR50952-1G OR50952-250MG OR50952-5G
APOSOR50952-1GEA 94 CHF
APOSOR50952-1G APOSOR50952-250MG APOSOR50952-5G
5-Bromo[2,2']bipyridinyl
5-Bromo[2,2']bipyridinyl
Formel: C₁₀H₇BrN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08234848
CAS-Nummer: 15862-19-8