2-Ethoxyacetyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR50944-100G OR50944-25G OR50944-5G
APOSOR50944-100GEA 205 CHF
APOSOR50944-100G APOSOR50944-25G APOSOR50944-5G
2-Ethoxyacetyl chloride 97%
2-Ethoxyacetyl chloride
Formel: C₄H₇ClO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11170566
CAS-Nummer: 14077-58-8
UN: 2920
ADR: 8+3,II