2-Ethoxynicotinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5067-5G
APOSOR5067-5GEA 81.9 CHF
APOSOR5067-5G
2-Ethoxynicotinsäure 98%
2-Ethoxynicotinsäure
Formel: C₈H₉NO₃
Melting Pt: 90…92 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128788
CAS-Nummer: 35969-54-1