2,6-Pyridindicarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Dipicolinsäure
, DPA
APOSOR5062-25GEA
17.6
CHF
APOSOR5062-25G
APOSOR5062-100G
APOSOR5062-500G
2,6-Pyridindicarbonsäure 98%
2,6-Pyridindicarbonsäure
Formel:
C₇H₅NO₄ MW: 167,12 g/mol Melting Pt: 238…239 °C Flash-Pt: 188 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006299 CAS-Nummer: 499-83-2 EINECS: 207-894-3 |