3-Thiophencarbaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5054-10G OR5054-50G
APOSOR5054-10GEA 26.2 CHF
APOSOR5054-10G APOSOR5054-50G
3-Thiophencarbaldehyd 98%
3-Thiophencarbaldehyd
Formel: C₅H₄OS
Siedepunkt: 194…196 °C
Melting Pt: –30 °C
Dichte: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 75 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005466
CAS-Nummer: 498-62-4
EINECS: 207-865-5