3-Indolcarbaldehyd 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1H-Indole-3-carbaldehyde, Indole-3-carboxaldehyde
OR5052-100G OR5052-250G OR5052-500G
APOSOR5052-100GEA 41.8 CHF
APOSOR5052-100G APOSOR5052-250G APOSOR5052-500G
3-Indolcarbaldehyd 99%
3-Indolcarbaldehyd
Formel: C₉H₇NO
Melting Pt: 190…199 °C
Flash-Pt: 240 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005622
CAS-Nummer: 487-89-8
EINECS: 207-665-8