4-(Brommethyl)benzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-(Bromomethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
OR5049-25G OR5049-5G
APOSOR5049-25GEA 85.4 CHF
APOSOR5049-25G APOSOR5049-5G
4-(Brommethyl)benzolsulfonylchlorid 97%
4-(Brommethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆BrClO₂S
MW: 269.55
Melting Pt: 73…76 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00156129
CAS-Nummer: 66176-39-4
UN: 3261
ADR: 8 II