4-Propylcyclohexanon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5043-100G OR5043-1G OR5043-25G
APOSOR5043-100GEA 227 CHF
APOSOR5043-100G APOSOR5043-1G APOSOR5043-25G
4-Propylcyclohexanon 98%
4-Propylcyclohexanone
Formel: C₉H₁₆O
Siedepunkt: 60…62 °C
Flash-Pt: 86 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00058690
CAS-Nummer: 40649-36-3