α-Brom-2-chlortoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-chlorobenzene, 2-Chlorobenzyl bromide
OR5033-100G OR5033-25G OR5033-5G
APOSOR5033-100GEA 136 CHF
APOSOR5033-100G APOSOR5033-25G APOSOR5033-5G
α-Brom-2-chlortoluol 97%
α-Brom-2-chlortoluol
Formel: C₇H₆BrCl
MW: 205.48 g/mol
Siedepunkt: 103…104 °C/10mmHg
Dichte: 1.583 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 109 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000566
CAS-Nummer: 611-17-6
EINECS: 210-257-2
UN: 3265
ADR: 8 II