Piperonylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethanol, 3,4-(Methylenedioxy)benzyl alcohol, 1,3-Benzodioxol-5-ylmethanol
OR5017-25G OR5017-5G
APOSOR5017-25GEA 29.7 CHF
APOSOR5017-25G APOSOR5017-5G
Piperonylalkohol 98%
Piperonylalkohol
Formel: C₈H₈O₃
Siedepunkt: 156…158 °C
Melting Pt: 50…55 °C
Flash-Pt: >113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005836
CAS-Nummer: 495-76-1
EINECS: 207-808-4