4,4'-Dichlorbenzophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4,4-Dichlorobenzophenone, 4,4-DBP, Bis(4-chlorophenyl) ketone
OR5010-100G OR5010-250G OR5010-500G
APOSOR5010-100GEA 31.4 CHF
APOSOR5010-100G APOSOR5010-250G APOSOR5010-500G
4,4'-Dichlorbenzophenon 98%
4,4'-Dichlorbenzophenon
Formel: C₁₃H₈Cl₂O
MW: 251,11 g/mol
Siedepunkt: 353 °C
Melting Pt: 144…146 °C
Dichte: 1.45 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000623
CAS-Nummer: 90-98-2
EINECS: 202-030-1