2-Nitrobenzonitril 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: o-Nitrobenzonitrile
OR5001-25G OR5001-1G OR5001-5G
APOSOR5001-25GEA 87.2 CHF
APOSOR5001-25G APOSOR5001-1G APOSOR5001-5G
2-Nitrobenzonitril 99%
2-Nitrobenzonitril
Formel: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,12 g/mol
Siedepunkt: 165 °C/16mmHg
Melting Pt: 107…110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007044
CAS-Nummer: 612-24-8
EINECS: 210-301-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III