4-Iodbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: p-Iodobenzoic acid
OR4999-100G OR4999-25G
APOSOR4999-100GEA 52.2 CHF
APOSOR4999-100G APOSOR4999-25G
4-Iodbenzoesäure 98%
4-Iodbenzoesäure
Formel: C₇H₅IO₂
MW: 248,02 g/mol
Melting Pt: 270…273 °C (dec.)
Dichte: 2.18 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002533
CAS-Nummer: 619-58-9
EINECS: 210-603-2