3-Iodbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: m-Iodobenzoic acid
OR4998-100G OR4998-25G
APOSOR4998-100GEA 95.8 CHF
APOSOR4998-100G APOSOR4998-25G
3-Iodbenzoesäure 98%
3-Iodbenzoesäure
Formel: C₇H₅IO₂
MW: 248,02 g/mol
Melting Pt: 185…188 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002496
CAS-Nummer: 618-51-9
EINECS: 210-555-2