5-Nitrosalicylsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4992-100G OR4992-25G OR4992-500G
APOSOR4992-100GEA 122 CHF
APOSOR4992-100G APOSOR4992-25G APOSOR4992-500G
5-Nitrosalicylsäure 99%
5-Nitrosalicylsäure
Formel: C₇H₅NO₅
Melting Pt: 228…230 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007338
CAS-Nummer: 96-97-9