3,5-Dimethoxybenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4991-500G
APOSOR4991-500GEA 269 CHF
APOSOR4991-500G
3,5-Dimethoxybenzoesäure 97%
3,5-Dimethoxybenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Melting Pt: 181…183 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002502
CAS-Nummer: 1132-21-4