Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Diethoxymethyl)benzaldehyde
OR4985-100G OR4985-25G
APOSOR4985-100GEA 315 CHF
APOSOR4985-100G APOSOR4985-25G
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 97%
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal)
Formel: C₁₂H₁₆O₃
MW: 208,26 g/mol
Siedepunkt: 89…93 °C/7mmHg
Dichte: 1.047 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010217
CAS-Nummer: 81172-89-6