2,2-Dimethylpropan-1,3-diamin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,2-Dimethyl-1,3-propanediamine
OR4925-100G OR4925-25G
APOSOR4925-100GEA 140 CHF
APOSOR4925-100G APOSOR4925-25G
2,2-Dimethylpropan-1,3-diamin
2,2-Dimethylpropan-1,3-diamin
Formel: C₅H₁₄N₂
MW: 102,1800 g/mol
Siedepunkt: 152…154 °C
Melting Pt: 29…31 °C
Dichte: 0.851 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 47 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009801
CAS-Nummer: 7328-91-8
EINECS: 230-819-0
UN: 2921
ADR: 8+4.1,II