6-Oxo-1,6-dihydropyridine-3-carbaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4910-1G OR4910-5G OR4910-25G
APOSOR4910-1GEA 26.2 CHF
APOSOR4910-1G APOSOR4910-5G APOSOR4910-25G
6-Oxo-1,6-dihydropyridine-3-carbaldehyde 98%
Formel: C₆H₅NO₂
Melting Pt: 222…226 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094941
CAS-Nummer: 106984-91-2