4,4'-Methylendi-o-toluidin
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR49083-25GEA 141 CHF
APOSOR49083-25G
4,4'-Methylendi-o-toluidin
4,4'-Methylendi-o-toluidin
Formel: C₁₅H₁₈N₂
MW: 226,3200 g/mol
Melting Pt: 156 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00126963
CAS-Nummer: 838-88-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III