2-Amino-6-chloropyrimidin-4(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-4-chloro-6-pyrimidinol, 2-Amino-4-chloro-6-hydroxypyrimidine
OR49059-100G OR49059-25G
APOSOR49059-100GEA 0 CHF
APOSOR49059-100G APOSOR49059-25G
2-Amino-6-chloropyrimidin-4(3H)-one
2-Amino-6-chloropyrimidin-4(3H)-one
Formel: C₄H₄ClN₃O
MW: 145,5500 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006093
CAS-Nummer: 1194-21-4