2-Thiopheneacetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Thiophene-2-acetamide
OR49054-100G OR49054-25G
APOSOR49054-100GEA 539 CHF
APOSOR49054-100G APOSOR49054-25G
2-Thiopheneacetamide
2-Thiopheneacetamide
Formel: C₆H₇NOS
MW: 141,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017556
CAS-Nummer: 4461-29-4