2,2-Dimethyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR49043-25G
OR49043-5G
APOSOR49043-25GEA
94
CHF
APOSOR49043-25G
APOSOR49043-5G
2,2-Dimethyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
2,2-Dimethyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Formel:
C₉H₁₀N₂O₂ MW: 178.1879 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10000810 CAS-Nummer: 20348-21-4 |