2-Thioxo-4-imidazolidinon
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Thioxoimidazolidin-4-one
OR49042-25G
APOSOR49042-25GEA
159
CHF
APOSOR49042-25G
2-Thioxo-4-imidazolidinon
2-Thiohydantoin
Formel:
C₃H₄N₂OS MW: 116,14 g/mol Melting Pt: 229…231 °C (dec.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005277 CAS-Nummer: 503-87-7 |