4,4'-Diaminodiphenylamine sulphate Hydrate 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
N1-(4-Aminophenyl)benzene-1,4-diamine sulphate, Bis(4-aminophenyl)amine Sulphate, 4,4'-Iminodianiline sulphate
OR4904-25G
OR4904-5G
APOSOR4904-25GEA
34.8
CHF
APOSOR4904-25G
APOSOR4904-5G
4,4'-Diaminodiphenylamine sulphate Hydrate 97+%
4,4'-Diaminodiphenylamine sulphate Hydrate
Formel:
C₁₂H₁₃N₃ MW: 297,33 g/mol Melting Pt: 300 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013113 CAS-Nummer: 53760-27-3 EINECS: 258-748-0 |