1-(3-Cyanphenyl)piperazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(Piperazin-1-yl)benzonitrile
OR49032-1G OR49032-5G
APOSOR49032-1GEA 81.9 CHF
APOSOR49032-1G APOSOR49032-5G
1-(3-Cyanphenyl)piperazin 95%
1-(3-Cyanphenyl)piperazin
Formel: C₁₁H₁₃N₃
MW: 187,2410 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06796181
CAS-Nummer: 178928-58-0