2-Chloro-1-(1H-indol-3-yl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3CAI, 3-(Chloroacetyl)-1H-indole
OR49019-5G
OR49019-1G
OR49019-250MG
APOSOR49019-5GEA
1250
CHF
APOSOR49019-5G
APOSOR49019-1G
APOSOR49019-250MG
2-Chloro-1-(1H-indol-3-yl)ethanone 95%
2-Chloro-1-(1H-indol-3-yl)ethanone
Formel:
C₁₀H₈ClNO Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00464796 CAS-Nummer: 28755-03-5 |