2-Chlor-N,N-dimethylacetamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR49017-100G
OR49017-25G
APOSOR49017-100GEA
489
CHF
APOSOR49017-100G
APOSOR49017-25G
2-Chlor-N,N-dimethylacetamid 97%
2-Chlor-N,N-dimethylacetamid
Formel:
C₄H₈ClNO MW: 121,57 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00039360 CAS-Nummer: 2675-89-0 |