4-Morpholinoanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(4-Morpholinyl)aniline
OR4896-100G OR4896-25G OR4896-5G
APOSOR4896-100GEA 138 CHF
APOSOR4896-100G APOSOR4896-25G APOSOR4896-5G
4-Morpholinoanilin 98%
4-Morpholinoanilin
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,23 g/mol
Melting Pt: 132…135 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006169
CAS-Nummer: 2524-67-6
EINECS: 219-760-1