Guanosin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR4880-25G
OR4880-100G
OR4880-500G
APOSOR4880-25GEA
26.2
CHF
APOSOR4880-25G
APOSOR4880-100G
APOSOR4880-500G
Guanosin
Guanosin
Formel:
C₁₀H₁₃N₅O₅ Melting Pt: 250 °C (Zers.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010182 CAS-Nummer: 118-00-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |