6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4874-100MG OR4874-1G OR4874-5G
APOSOR4874-100MGEA 27.9 CHF
APOSOR4874-100MG APOSOR4874-1G APOSOR4874-5G
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₇ClN₂O₂
MW: 210,62 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00269625
CAS-Nummer: 138642-96-3