tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: tert-butyl pyrrolidine-1-carboxylate, pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, N-BOC-Pyrrolidine
OR4852-1G OR4852-5G
APOSOR4852-1GEA 26.2 CHF
APOSOR4852-1G APOSOR4852-5G
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₇NO₂
Siedepunkt: 80 °C/0.2mmHg
Dichte: 0.977 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 86 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00216581
CAS-Nummer: 86953-79-9