2-Thenoesäurehydrazid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Thiophenecarboxylic hydrazide, 2-Thiophenecarboxylic acid hydrazide, Thiophene-2-carbohydrazide
OR4847-1G
OR4847-25G
APOSOR4847-1GEA
26.2
CHF
APOSOR4847-1G
APOSOR4847-25G
2-Thenoesäurehydrazid 98%
2-Thenoesäurehydrazid
Formel:
C₅H₆N₂OS Melting Pt: 136…139 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005435 CAS-Nummer: 2361-27-5 |